Merck
708453
Sigma-Aldrich
7-溴-3,4-二氢萘-1(2H)-酮
97%
别名:
7-溴-1-四氢萘酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9BrO
CAS号:
分子量:
225.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
75-80 °C
官能基
bromo
ketone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
InChI 密鑰
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)