Merck
ALD00632
Sigma-Aldrich
Methyl (-)-PI Reagent
≥95%
别名:
1,3,2-Benzoxathiaphosphole, hexahydro-2,7a-dimethyl-5-(1-methylethenyl)-, 2-sulfide, (2S,3aS,5R,7aS)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19OPS2
分子量:
262.37
分類程式碼代碼:
12352005
NACRES:
NA.06
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@@]1(S[P@](O2)(C)=S)[C@]2(C)CC[C@@H](C(C)=C)C1
應用
Methyl (-)-PI Reagent is a methyl substituted analog of the air and moisture-tolerant (-)-PI reagent developed in the Baran lab for stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides.
Learn more about PI and PSI reagents
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)