Merck
ALD00617
Sigma-Aldrich
(−)-PI Reagent
≥95%
别名:
(2R,3aS,5R,7aS)-7a-Methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-5-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, Phosphorus Incorporation reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H16F5OPS3
分子量:
446.46
分類程式碼代碼:
12352005
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
mp
118-123 °C
應用
(−)-PI Reagent is an air- and moisture-tolerant, reagent developed in the Baran lab for stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides. The enantiomer, (+)-PI Reagent, is also available.
Learn more about PI and PSI reagents
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)