Merck
ALD00412
Sigma-Aldrich
4-(氟磺酰氧)苯甲酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9FO5S
分子量:
248.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
描述
Fp: >230°F
品質等級
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.479
密度
1.340 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O=S(OC1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C9H9FO5S/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)15-16(10,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
WSJHOCQDJHFOCL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperatre and are not air sensitive.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)