Merck
A80009
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-四氢-1-萘胺
99%
别名:
1-氨基-5,6,7,8-四氢化萘, 5-氨基四氢化萘
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N
CAS号:
分子量:
147.22
Beilstein:
387264
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.590 (lit.)
bp
275-277 °C/713 mmHg (lit.)
mp
38 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2
InChI 密鑰
SODWJACROGQSMM-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)