Merck
A77407
Sigma-Aldrich
3-氨基吡唑-4-甲酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5N3O2
CAS号:
分子量:
127.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
mp
135 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1n[nH]cc1C(O)=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-3-2(4(8)9)1-6-7-3/h1H,(H,8,9)(H3,5,6,7)
InChI 密鑰
KMRVTZLKQPFHFS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A J Dobson et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 54 ( Pt 2), 253-256 (1998-04-16)
3-Aminopyrazole-4-carboxylic acid, C4H5N3O2, crystallized in the non-centrosymmetric space group P21 in the zwitterionic form. Intermolecular N--H...O hydrogen bonds with N...O distances of 2.768 (2) and 2.747 (2) A link molecules into two sets of chains propagating along [110] and [110].