主要文件
933635
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 4WF, PTFE Coated
别名:
Wafer Tweezers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
NB.35
一般說明
EMS techware
特異性
Style 4WF, PTFE Coated
Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle.
應用
Wafer tweezer, Style 4WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)