主要文件
933473
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 3WL, 3" Handling
别名:
Wafer Tweezers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
NB.35
一般說明
EMS techware
特異性
Handling 3", top lip, stepped bottom paddle.
Length: 120mm
應用
Wafer tweezer, Style 3WL, 3" are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)