Merck
932302
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(2,6-pyridine)]
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C34H43N)n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.23
分子量
Mw ≥20,000 by GPC
品質等級
溶解度
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
364 nm±10 nm in THF
螢光
λem 406 nm±20 nm in THF
應用
Polymer, Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; blue emission.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)