主要文件
92681
Sigma-Aldrich
H-Gly-2-ClTrt 树脂
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
别名:
聚合物键合型甘氨酸 2-氯三苯甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
形狀
crystals
品質等級
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~1.1 mmol/g loading
粒徑
75-150 μm
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)