926736
别名:
N-Benzyl-N-(2-methylnaphthalen-1-yl)oxalamide
1 of 10
Sigma-Aldrich
927120
BTMPO
806412
2,6-Dimethylanilino(oxo)acetic acid
926728
PMPBO
927147
BFMO
927139
DBO
806439
2,6-Difluoroanilino(oxo)acetic acid
927163
BNMO
927155
DPEO
806455
2,6-Dimethoxyanilino(oxo)acetic acid
678023
4,7-二甲氧基-1,10-菲咯啉
100
≥95%
powder
202-203 °C
−20°C
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。