Merck
925365
Sigma-Aldrich
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2-(20,21,22,26,27-13C5) solution
50 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5C23H44O2
分子量:
417.61
分類程式碼代碼:
12352005
NACRES:
NA.13
同位素純度
≥98 atom % 13C
品質等級
化驗
≥95% (CP)
濃度
50 μg/mL in ethanol
質量偏移
M+5
SMILES 字串
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[13C@H]([13CH3])/[13CH]=C/[C@H](C)C(O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@H](O)CC3)\C3=C
InChI 密鑰
KJKIIUAXZGLUND-HUZBUTGXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)