Merck
919578
Sigma-Aldrich
PAd2-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl
别名:
(PAd2-Dalphos)Ni()
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H43ClNiO6P2
分子量:
691.78
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
反應適用性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
應用
PAd2-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl is an air-stable precatalyst developed in the Stradiotto lab for cross coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)