Merck
918997
Sigma-Aldrich
AndrewPhos
≥95%
别名:
14,14-Dimethyl-13-(3-methoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-13-phosphadispiro[4.1.5.3]pentadecane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H53O3P
分子量:
564.78
分類程式碼代碼:
12352112
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
官能基
phosphine
儲存溫度
−20°C
應用
AndrewPhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)