Merck
91660
Sigma-Aldrich
三月桂胺
≥97.0% (GC)
别名:
三月桂胺, 氢离子载体 I
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)11]3N
CAS号:
分子量:
521.99
Beilstein:
1801669
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
≥97.0% (NT)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4578 (lit.)
n20/D 1.458
bp
220-228 °C/0.03 mmHg (lit.)
密度
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h4-36H2,1-3H3
InChI 密鑰
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
三月桂胺 (TDA) 可用于以下应用:
  • 以各种有机试剂为稀释剂从水性溶液中提取异烟酸、柠檬酸、 银、水银、硒、锌、钴、铁 和琥珀酸
  • 以TDA 为载体试剂通过乳化液膜 (ELM) 过程回收雷马素红3BS (R3BS) 染料
  • 通过与二溴代烷烃反应合成 Gemini表面活性剂离子液。
注意
储存时可形成沉淀
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
374.0 °F
閃點(°C)
190 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Recovery of synthetic dye from simulated wastewater using emulsion liquid membrane process containing tri-dodecyl amine as a mobile carrier
Othman N, et al.
Journal of Hazardous Materials, 198(5), 103-112 (2011)
Simple one step synthesis of gemini cationic surfactant-based ionic liquids: Physicochemical, surface properties and biological activity
Tawfik SM
Journal of Molecular Liquids, 209(5), 320-326 (2015)
Extraction equilibria of picolinic acid from aqueous solution by tridodecylamine (TDA)
Tuyun AF and Uslu H
Desalination, 268(1-3), 134-140 (2011)
Extraction of certain elements from aqueous methanol, ethanol and acetone by tridodecylamine and tributyl phosphate
Alian A, et al.
Talanta, 15(2), 249-255 (1968)
Comparative equilibrium studies for citric acid by amberlite LA-2 or Tridodecylamine (TDA)
Bayazit SS, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 54(7), 1991-1996 (2009)