Merck
909890
Sigma-Aldrich
[1,1′:4′,1″-Terphenyl]-3,3″- dicarboxylic acid, 2,2″,4,4″,6,6″- hexamethyl-, 3,3″-dimethyl ester
≥97%
别名:
HMTE
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H30O4
分子量:
430.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
43211915
NACRES:
NA.23
化驗
≥97% (HPLC)
≥97%
形狀
powder
顏色
white to off-white
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O(C)C(=O)c1c(c(c(cc1C)C)c2ccc(cc2)c3c(c(c(cc3C)C)C(=O)OC)C)C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15-13-17(3)25(27(29)31-7)19(5)23(15)21-9-11-22(12-10-21)24-16(2)14-18(4)26(20(24)6)28(30)32-8/h9-14H,1-8H3
InChI 密鑰
IANUDESWVWHOND-UHFFFAOYSA-N
應用
HMTE is a diester monomer used for developing high-performance polyesters.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)