Merck
908290
Sigma-Aldrich
Obeticholic acid-2,2,4,4,-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H40D4O4
分子量:
424.65
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)