Merck
793477
Sigma-Aldrich
Kynurenic acid-3,5,6,7,8-d5
98 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D5H2NO3
分子量:
194.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]C1=C(O)C2=C(N=C1C(O)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI 密鑰
HCZHHEIFKROPDY-RALIUCGRSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)