Merck
908223
Sigma-Aldrich
α-Muricholic acid-2,2,3,4,4-d5
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H35D5O5
分子量:
413.60
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥99 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@H](CCC(O)=O)C1CCC2C3C([C@](CC([2H])([2H])[C@](O)([2H])C4([2H])[2H])(C)C4[C@H](O)[C@H]3O)CC[C@@]21C
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15?,16?,17?,18?,20?,21+,22+,23-,24-/m1/s1/i8D2,12D2,14D
InChI 密鑰
DKPMWHFRUGMUKF-LNIUICNFSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
908223-1MG4061841180395
908223-1MG-PW