Merck
901602
Sigma-Aldrich
Pivalic acid solution
1 M in dichloromethane
别名:
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5H10O2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
描述
fp: >135 deg °C
形狀
liquid
濃度
1 M in dichloromethane
折射率
n/D 1.4204
密度
1.260 g/mL
官能基
carboxylic acid
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
應用
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)