Merck
901130
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-azidoethoxy)ethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12N6O2
CAS号:
分子量:
200.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
形狀
liquid
品質等級
折射率
n20/D 1.47
密度
1.15 g/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H12N6O2/c7-11-9-1-3-13-5-6-14-4-2-10-12-8/h1-6H2
InChI 密鑰
OHZGAFKSAANFAS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Self-react. C
儲存類別代碼
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)