Key Documents
901079
Sigma-Aldrich
二氧化锡纳米粒子墨水
2.5 wt%, viscosity 3.5 cP 
别名:
Avantama N-31, SnO2墨水, 印刷电子电荷选择层用油墨, 氧化锡纳米粒子分散体
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SnO2
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.23
品質等級
描述
Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols
形狀
dispersion
顏色
translucent gray-brown
粒徑
7-20 nm
黏度
3.5 cP
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 这种SnO2纳米粒子墨水可用于印刷电子产品的电荷选择层。
  • 这种SnO2纳米粒子墨水可用于旋涂、刮刀涂布、夹缝式挤压涂布或喷墨印刷。
注意
  • 存储: 在室温下避光保存。
  • 在使用前:摇匀,然后使用0.2或0.45 μm的PP滤器进行过滤。请勿使用PTFE滤器。
  • 可用丁醇稀释墨水。
  • 可能有必要进行厚度优化。
  • 在>100 °C下干燥沉积的SnO2 膜。
法律資訊
Avantama Ltd.产品。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
84.2 °F - closed cup
閃點(°C)
29 °C - closed cup
访问文档库
商品
来自Sigma-Aldrich.com的一篇关于产气荚膜梭菌的作用及其检测、鉴定和分化的文章
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com