主要文件
901047
Sigma-Aldrich
三氧化钼/PEDOT:PSS 墨水
viscosity 3 cP 
别名:
Avantama P-30, MoO3/PEDOT:PSS 分散液, MoO3/PEDOT:PSS 墨水, 印刷电子电荷选择层用油墨
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
描述
Solid content: 0.8 wt% crystalline MoO3/PEDOT:PSS
形狀
dispersion
顏色
dark blue
粒徑
10-30 nm
黏度
(25 °C) (6500s-1 shear rate)
3 cP
應用
这种油墨用于印刷电子电荷选择层。这种油墨可用于旋涂、刮刀涂布或夹缝式挤压涂布。
注意
  • 存储: 在室温下避光保存。
  • 在使用前:摇匀。
  • 在>100℃下干燥沉积膜。
法律資訊
Avantama Ltd.产品。
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
63.5 °F - closed cup
閃點(°C)
17.5 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.