化驗
≥95%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: click chemistry
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C#CCOC1=CC(C2(N=N2)C(F)(F)F)=CC=C1C(O)=O
InChI
1S/C12H7F3N2O3/c1-2-5-20-9-6-7(3-4-8(9)10(18)19)11(16-17-11)12(13,14)15/h1,3-4,6H,5H2,(H,18,19)
InChI 密鑰
NNGSWZWUOPOVNB-UHFFFAOYSA-N
應用
2-(丙-2-炔-1-基氧基)-4-(3-(三氟甲基)-3H-二氮杂-3-基)苯甲酸用于化学探针合成,该三功能结构单元包含光活化的重氮基、炔烃标签和羧酸合成手柄。当通过其酸连接基连接到配体或药效基团上时,该结构单元针对通过炔烃标签具备下游应用潜力的生物靶标可实现UV诱导的共价修饰。可单独或与其他多功能合成砌块并行使用以发现适合于您的化学生物学实验的最佳探针。
其他說明
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.