Merck
900844
Sigma-Aldrich
叔丁醇-d10
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
别名:
2-甲基-2-丙醇-d10, tert-Butyl alcohol-d10
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)3COD
CAS号:
分子量:
84.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
等級
reagent grade
同位素純度
≥99 atom % D
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.3835 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
InChI 密鑰
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)