Merck
900732
对二甲苯-D6
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
别名:
1,4-二甲基-d6-苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(CD3)2
CAS号:
分子量:
112.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
分子量
111.22
折射率
n20/D 1.4944 (lit.)
bp
135.4 °C (lit.)
密度
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI 密鑰
URLKBWYHVLBVBO-WFGJKAKNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
77.0 °F - closed cup
閃點(°C)
25.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)