Merck
900523
Sigma-Aldrich
氯化铵-15N
5 atom % 15N
别名:
15N标记氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
15NH4Cl
CAS号:
分子量:
54.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352102
同位素純度
5 atom % 15N
形狀
crystals
分子量
53.54 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
應用
agriculture
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChI 密鑰
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)