Merck
87642
Sigma-Aldrich
四(三甲基硅基)硅烷
≥97.0%
别名:
2,2-双(三甲基硅基)-1,1,1,3,3,3-六甲基-三硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3Si]4Si
CAS号:
分子量:
320.84
Beilstein:
1860786
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0%
形狀
powder
mp
≥300 °C (lit.)
≥300 °C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36Si5/c1-13(2,3)17(14(4,5)6,15(7,8)9)16(10,11)12/h1-12H3
InChI 密鑰
BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
通过甲基锂合成三(三甲基硅基)硅基锂时所用的原料;制备双[(TMS)3硅基]铜酸锂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A.G. Brook et al.
Organometallic Syntheses, vol. 4, 385-385 null
C.H. Ming et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 316, 255-255 (1986)