Merck
87265
Sigma-Aldrich
四氟琥珀酸酐
≥98.0% (T)
别名:
四氟丁二酸酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4F4O3
CAS号:
分子量:
172.03
Beilstein:
156388
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (T)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.327
bp
54-56 °C (lit.)
密度
1.609 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
fluoro
SMILES 字串
FC1(F)C(=O)OC(=O)C1(F)F
InChI
1S/C4F4O3/c5-3(6)1(9)11-2(10)4(3,7)8
InChI 密鑰
ZLVLNNCBGQYRAB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)