化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −28.0°, c = 1 in THF
mp
131-132 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(=O)N[C@H]1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H4F3NO4/c7-6(8,9)5(13)10-2-1-3(11)14-4(2)12/h2H,1H2,(H,10,13)/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
ABTJOHYOWBAGTP-REOHCLBHSA-N
應用
用于合成一种强效多巴胺激动剂 2-氨基-6,7-二羟基-1,2,3,4-四氢萘。用于合成甜味剂,例如 N-三氟乙酰-L-天冬氨酸 α-酰胺和 α-苯胺。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
The Journal of Organic Chemistry, 50, 3619-3619 (1985)
L-4'-Cyano-3-(2,2,2-trifluoroacetamido)succinanilic acid and related synthetic sweetening agents.
Journal of medicinal chemistry, 16(2), 163-166 (1973-02-01)