About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCH3)
CAS号:
分子量:
273.50
Beilstein:
4597539
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
形狀
solution
濃度
20% in methanol (NT)
雜質
≤0.01% halides (as bromide)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CH3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;1H3/q+1;-1
InChI 密鑰
HPVRLMGCBINLBH-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter