Merck
335991
Sigma-Aldrich
四丁基醋酸铵
97%
别名:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium acetate, Tetra-n-butylammonium acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCOCH3)
CAS号:
分子量:
301.51
Beilstein:
3599376
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES 字串
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙酸四丁铵(TBAA)是一种相转移催化剂(PTC)。
應用
乙酸四丁铵可用于:
  • 催化羰基化合物与三甲基硅基乙炔的烷基化反应,可获得较好的丙炔醇收率。
  • 与四丁基溴化铵(TBAB)一起作为熔融反应介质合成4-芳基-2-喹诺酮类化合物。
  • 在醋酸钯的催化下,作为促进芳基溴与咪唑(1-甲基吡唑、恶唑和噻唑)的区域选择性直接芳基化。
  • 作为一种离子液体,在DMSO共溶剂存在下溶解纤维素。
  • 作为活化剂,通过无铜Sonogashira 偶联反应合成双取代炔。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Chemistry Letters (Jpn), 35, 1002-1002 (2006)
4?Aryl?2?quinolones through a Pseudo?Domino Heck/Buchwald?Hartwig Reaction in a Molten Tetrabutylammonium Acetate/Tetrabutylammonium Bromide Mixture
Battistuzzi G, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 3(349), 297-302 (2007)
Mild Palladium?Catalyzed Regioselective Direct Arylation of Azoles Promoted by Tetrabutylammonium Acetate
Bellina F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 25(349), 5621-5630 (2013)
Quaternary ammonium acetate: an efficient ionic liquid for the dissolution and regeneration of cellulose
Miao J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(69), 36721-36724 (2014)
A copper-and amine-free Sonogashira coupling reaction promoted by a ferrocene-based phosphinimine-phosphine ligand at low catalyst loading
Arques A, et al.
Tetrahedron Letters, 22(45), 4337-4340 (2004)
实验方案
LC/MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Pistachios on the Ascentis® Express RP-Amide Column after QuEChERS Extraction