主要文件
86443
Sigma-Aldrich
TentaGel S Trt-Trp(Boc)Fmoc
extent of labeling: ~0.20 mmol/g protected amino acid loading
别名:
聚合物键合型 Nα-Fmoc-N(in)-Boc-L-色氨酸-4-[聚(氧乙烯)-氨基甲酰]三苯甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
產品線
TentaGel
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~0.20 mmol/g protected amino acid loading
粒徑
~90 μm
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
法律資訊
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)