Merck
86364
Sigma-Aldrich
TentaGel S-NH2
extent of labeling: ~0.26 mmol/g amine loading
别名:
聚合物键合型 O-(2-氨乙基)聚乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
產品線
TentaGel
品質等級
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~0.26 mmol/g amine loading
粒徑
~90 μm
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)