Merck
809829
Sigma-Aldrich
Atrazine-(triazyl-13C3,15N3)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
别名:
2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine-(triazyl-13C3,15N3)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C5H14Cl15N3N2
分子量:
221.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom %
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCN[13C]1=[15N][13C](NC(C)C)=[15N][13C](Cl)=[15N]1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i6+1,7+1,8+1,12+1,13+1,14+1
InChI 密鑰
MXWJVTOOROXGIU-ZNLDTMSVSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)