主要文件
CRM48392
Supelco
三嗪类农药标准品混标 CRM
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL each component in methanol
别名:
三嗪类校准混标
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL each component in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
形式
multi-component solution
儲存溫度
2-30°C
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他說明
该认证标准物质(CRM)是根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证的。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Ametryn
    Atrazine
    Prometon
    Prometryn
    Propazine
    Simazine
    Terbutryn
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)