Merck
806749
Sigma-Aldrich
Modified Bovine Gelatin type B-PEG-thiol
0.2 μm filtered
别名:
Gelatin type B modified with thiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
51171641
NACRES:
NA.23
品質等級
形狀
powder
mp
40-46 °C
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)