Merck
803065
Sigma-Aldrich
孕酮-2,3,4-13C3 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, 99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C18H30O2
分子量:
317.44
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solution
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+3
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@]12C(CC[C@@H]2C(C)=O)C3CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3CC1)=O
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16?,17-,18?,19?,20+,21-/m1/s1/i8+1,12+1,15+1
InChI 密鑰
RJKFOVLPORLFTN-LLYMGNADSA-N
應用
本品可用作分析标准品。
包裝
1 mL,安瓿瓶装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F
閃點(°C)
2 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1