Merck
796786
Sigma-Aldrich
1,1-Dioxoisothiazolidine
别名:
1,1-Dioxo-isothiazolidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7NO2S
分子量:
121.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
SMILES 字串
O=S1(CCCN1)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h4H,1-3H2
InChI 密鑰
XGYCWCIGCYGQFU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)