Merck
794481
Sigma-Aldrich
Ritter Pentafluoroiodoethane-DMSO Reagent
95% (NMR)
别名:
2DMSO-CF3CF2I
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12F5IO2S2
分子量:
402.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95% (NMR)
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n/D 1.432
密度
1.561 at 25 °C
官能基
fluoro
iodo
sulfoxide
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)I.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/C2F5I.2C2H6OS/c3-1(4,5)2(6,7)8;2*1-4(2)3/h;2*1-2H3
InChI 密鑰
JUQSIHSUFOGQRD-UHFFFAOYSA-N
應用
Product is a more convenient, liquified version of pentafluoroiodoethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.0 °F
閃點(°C)
101.67 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)