Merck
778443
Sigma-Aldrich
2,4,6-三异丙基苯磺酰叠氮化物 溶液
10%±2% in toluene, ≥98% (HPLC)
别名:
Trisyl azide solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H23N3O2S
CAS号:
分子量:
309.43
Beilstein:
2391566
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352125
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
liquid
濃度
10%±2% in toluene
雜質
≤0.015% water
折射率
n20/D 1.499
官能基
azide
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H23N3O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(14(8-12)11(5)6)21(19,20)18-17-16/h7-11H,1-6H3
InChI 密鑰
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.9 °F
閃點(°C)
4.4 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)