Merck
778176
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Asp-Glu-OH-15N2
98 atom % 15N, 95% (CP)
别名:
Spaglumic acid-15N2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H1615N2O8
分子量:
306.24
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
質量偏移
M+2
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC([15NH][C@@H](CC(O)=O)C([15NH][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H16N2O8/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t6-,7-/m0/s1/i12+1,13+1
InChI 密鑰
OPVPGKGADVGKTG-VRXKZSBSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)