Merck
772623
Sigma-Aldrich
4,4,4-三氟-1-丁醇
98%
别名:
4,4,4-Trifluoro-n-butanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7F3O
CAS号:
分子量:
128.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.343
bp
123-127 °C/760 mmHg
密度
1.212 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES 字串
OCCCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c5-4(6,7)2-1-3-8/h8H,1-3H2
InChI 密鑰
VKRFUGHXKNNIJO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.1 °F
閃點(°C)
50.6 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)