化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
231-235 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
COc1ccc(OC)c(c1P(C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6)-c8c(cc(cc8C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C43H61O2P/c1-25(2)34-17-35(26(3)4)39(36(18-34)27(5)6)40-37(44-7)9-10-38(45-8)41(40)46(42-19-28-11-29(20-42)13-30(12-28)21-42)43-22-31-14-32(23-43)16-33(15-31)24-43/h9-10,17-18,25-33H,11-16,19-24H2,1-8H3
InChI 密鑰
NMGHOZQCYNKWBG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
AdBrettPhos 是一种膦基配体,用于氨的直接单芳基化,并抑制二芳基化。此外,它也是五元杂芳烃偶联的良好配体,并用于制备膦连接的钯复合物,以促进C-N偶联反应。
應用
AdBrettPhos 可用作合成[(L·Pd)n ·(1,5-环辛二烯)]预催化剂的有效配体,该预催化剂可用于芳基三氟甲磺酸酯的钯催化氟化。
AdBrettPhos可用于钯催化的一级醇的C-O交叉偶联。
AdBrettPhos可用于钯催化的一级醇的C-O交叉偶联。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
A Bulky Biaryl Phosphine Ligand Allows for Palladium-Catalyzed Amidation
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51, 1-5 (2012)
Structure and reactivity of [(L?Pd)n?(1,5-cyclooctadiene)] (n = 1?2) complexes bearing biaryl phosphine ligands
Lee HG, et al.
Inorganica chimica acta, 422, 188-192 (2014)