About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4N2O4
CAS号:
分子量:
168.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
mp
169-172 °C
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES 字串
OC(=O)c1cccc(n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-6(10)4-2-1-3-5(7-4)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)
InChI 密鑰
MIHFOFLNJIPDRY-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3