Merck
766046
Sigma-Aldrich
Methyl 4,6-dichloropyridine-2-carboxylate
97%
别名:
4,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 4,6-dichloropicolinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5Cl2NO2
CAS号:
分子量:
206.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
78-82 °C
官能基
chloro
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-6(9)10-5/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
MXHPWLMQTZILLL-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)