Merck
764795
Sigma-Aldrich
Calcium-44Ca chloride
97 atom % (44Ca), 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
44CaCl2
分子量:
114.86
分類程式碼代碼:
12352302
同位素純度
97 atom % (44Ca)
化驗
98% (CP)
形狀
powder
質量偏移
M+4
SMILES 字串
Cl[44Ca]Cl
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)