About This Item
经验公式(希尔记法):
CaCl2
CAS号:
分子量:
110.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-140-8
NACRES:
NB.21
等級
for analytical purposes
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
化驗
≥98.0%
形狀
solid
效力
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
雜質
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
損耗
≤5.0% loss on drying, 200°C
pH值
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
密度
2.15 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
應用
- Salt pollution reduces turbidity, dissolved organic matter, and cyanobacteria in experimental vernal pool communities:探讨氯化钙的环境应用,着重于它在受盐污染生态系统治理中的使用,表明它的环境修复和治理作用。(Vigil and Schuler, 2024)。
分析報告
含量测定(以干物质计算): ≥ 98.0 %
游离碱(以Ca(OH)₂计): ≤ 0.2 %
吸水量(24 小时,80 %相对湿度): ≥ 25.0 %
干燥失重 (200 °C): ≤ 5.0 %
符合Reag.Ph.Eur.
游离碱(以Ca(OH)₂计): ≤ 0.2 %
吸水量(24 小时,80 %相对湿度): ≥ 25.0 %
干燥失重 (200 °C): ≤ 5.0 %
符合Reag.Ph.Eur.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1