Merck
764140
Sigma-Aldrich
2-溴-4-己基噻吩
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15BrS
分子量:
247.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5265
密度
1.2225 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCc1csc(Br)c1
InChI
1S/C10H15BrS/c1-2-3-4-5-6-9-7-10(11)12-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
IKXKKFNSZQNRFR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)