Merck
763160
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 thiourea
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3D4H2N2S
分子量:
106.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C1([2H])NC(NC1([2H])[2H])=S
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
InChI 密鑰
PDQAZBWRQCGBEV-LNLMKGTHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)